Få mere at vide
Gravis Engangs krympeflasker
Artikelnummer. 11793813
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
24 mL
50 mL
100 mL
Farve:
Klar
Ravgul
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
11793813 10 mL Klar
11703823 15 mL Klar
11713823 24 mL Klar
11792555 50 mL Ravgul
11702565 100 mL Ravgul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11793813 Leverandør Gravis Leverandørnr. F018124585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 DKK
    539.63 DKK / Pakke med 168
    Spare 42.37 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Giver fremragende opbevaring af væsker i laboratoriet. Gravis Single Use Crimping Bottles er fremragende til at holde serum.
  • Fås i klart eller ravfarvet glas til lysfølsomme materialer
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Hals diameter på 20 mm
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 20 mm
Materiale Soda lime glas
nr. pr. pakke 168 Pakke
Mængde 168 Pakke
Produkttype Crimp flaske