Få mere at vide
Gravis Engangs krympeflasker
Beskrivelse
- Fås i klart eller ravfarvet glas til lysfølsomme materialer
- Fremstillet af soda lime glas
- Hals diameter på 20 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 20 mm |
| Materiale | Soda lime glas |
| nr. pr. pakke | 88 Pakke |
| Mængde | 88 Pakke |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Diameter (metrisk) | 52 mm |
| Produkttype | Crimp flaske |