Få mere at vide
Jaytec Glass™ Enmærket pærepipette, klasse A
Beskrivelse
- Til præcis måling og levering af et bestemt volumen af vandig væske
- Kalibreret til at levere (Ex) ved +°20 C referencetemperatur
- Tolerancer er i overensstemmelse med klasse A
- Permanent emaljetryk
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | BS EN ISO 648:2008 |
| Klasse | EN |
| Oversigt | BS1583 |
| Materiale | Borosilikatglas, Sodavand Lime glas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | At dispensere et kendt volumen af vandig væske |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |