Få mere at vide
Gravis Sodavand Lime glasflaske med drejelåg
Artikelnummer. 10792817
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
750 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10792817 750 mL
1 options
Artikelnummer. 10792817 Leverandør Gravis Leverandørnr. H02768612+R27182S12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 DKK
    257.05 DKK / Pakke med 12
    Spare 134.95 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Inkluderer Drej låget af
Materiale Soda lime glas
Mængde 12 Pakke
Produkttype Krukke