Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Soda lime glasperler
Diameter (metrisk) Udvendig:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
1kg
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Perler |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Mængde | 1 Pakke |