Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Soda lime glasperler
Artikelnummer. 10119872
Skift visning
Diameter (metrisk):
5 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10119872 5 mm
1 options
Artikelnummer. 10119872 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 4901005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.52 DKK
    169.74 DKK / 1kg
    Spare 59.78 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Marienfeld Superior™ Glasperler til blanding og fræsning
  • Fremstillet af soda lime glas
  • Solid, poleret
  • Pakket i polyposer af 500g eller 1kg hver
  • Fås i forskellige diametre
Tekniske data
Type Perler
Materiale Sodavand Lime glas
Diameter (metrisk) 5 mm
Til brug med (udstyr) Til blanding eller formaling
Mængde 1 kg