Få mere at vide
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 2.5-5mm, Not Hygroscopic, Granules, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12636767 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12636767 250 g Plastic powder jar 250g
10549200 500 g Plastic powder jar 500g
12646767 1 kg Plastic powder jar 1kg
10470384 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12636767 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/1560/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 2.5-5mm, Not Hygroscopic, Granules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8006-28-8
Molekylær formel CaHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 96.074
MDL nummer 134094
InChI nøgle HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
IUPAC navn sodium;oxocalcium;hydroxide
SMIL [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifications
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Product Identifier
  • Soda lime
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.