Få mere at vide
Soda Lime, Extra Pure, SLR, 1.0-2.5mm, Not Hygroscopic, Granules, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10112400 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10112400 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10112400 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/1600/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 8006-28-8
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CaHNaO2
MDL nummer 134094
Synonym soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
InChI nøgle HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].O=[Ca].[Na+]
IUPAC navn sodium;oxocalcium;hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 96.074
PubChem CID 66545795
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soda lime
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.