Få mere at vide
Soda lime, ACS
Artikelnummer. p-3208602
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 11378038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036596.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Sodakalks evne til at absorbere kuldioxid gør det værdifuldt i medicinske og kirurgiske erhverv. Det bruges også som kraftigt tørremiddel eller tørremiddel til kommerciel og industriel brug. Det er også nyttigt til konstruktion af gasmasker. Det spiller en væsentlig rolle for måling af jordens CO 2 efflux ved absorption. Det er også nyttigt til direkte måling af opløst CO 2 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8006-28-8
Molekylær formel CaHNaO2
Molekylvægt (g/mol) 96.074
MDL nummer MFCD00134094
InChI nøgle HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC navn natrium;oxocalcium;hydroxid
SMIL [OH-].O=[Ca].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Soda Lime
Fysisk form 4-8 mesh
Materiale Soda Lime
Mængde 500 g
Maskestørrelse 4 to 8
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Grad ACS-reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soda lime
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium hydroxide