Få mere at vide
Sodakalk, ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15652810 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15652810 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15652810 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 266434500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
ACS-reagens, granulært, +100 mesh partikelstørrelse
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Soda Lime
Farve Beige
Fysisk form Kornet
pH 7.0 - 14.0
CAS 8006-28-8
Materiale Soda Lime
Mængde 500 g
Molekylær formel CaHNaO2
MDL nummer MFCD00134094
Maskestørrelse +100mesh particle size
FN nummer UN1907
Emballage Poly flaske
InChI nøgle HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
SMIL [OH-].O=[Ca].[Na+]
IUPAC navn natrium;oxocalcium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 96.074
PubChem CID 66545795
Grad ACS-reagens