Få mere at vide
Brannan™ Øvrige hydrometre
:
Vægtfyldeområde: 74 til 102 Tw
Beskrivelse
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ Twaddell Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
- 160 mm i længden
- Med enkeltgradsopdelinger
- Justeret til brug ved 15,6 °C (60 °F)
- Til væsker med medium overfladespænding
- Tilgængelig til adskillige Twaddell-serier