Få mere at vide
Brannan™ Øvrige hydrometre
Specifik gravitationsområde:
0 til 24 Tw
24 til 48 Tw
74 til 102 Tw
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ Twaddell Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
- 160 mm i længden
- Med enkeltgradsopdelinger
- Justeret til brug ved 15,6 °C (60 °F)
- Til væsker med medium overfladespænding
- Tilgængelig til adskillige Twaddell-serier
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Twaddle hydrometer |
| Nøjagtighed | ±1 Tw |
| Inkrementer | 1 Tw |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Ballast type | Stålhagl |
| Specifik gravitationsområde | 24 til 48 Tw |