Få mere at vide
Brannan™ Øvrige hydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12829177
Specifik gravitationsområde:
0 til 24 Tw
24 til 48 Tw
74 til 102 Tw
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12829177
Brand: Brannan™ 10/101/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ Twaddell Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand. Brannan™ Twaddell Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • 160 mm i længden
  • Med enkeltgradsopdelinger
  • Justeret til brug ved 15,6 °C (60 °F)
  • Til væsker med medium overfladespænding
  • Tilgængelig til adskillige Twaddell-serier
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Twaddle hydrometer
Nøjagtighed ±1 Tw
Inkrementer 1 Tw
Længde (metrisk) 160 mm
Ballast type Stålhagl
Baume Range 0 til 24 Tw
Til brug med (applikation) Til rapportering af den målte vægtfylde af en væske i forhold til vand
Specifik gravitationsområde 0 til 24 Tw