Få mere at vide
Brannan™ Sodaglas Specifik Gravity Hydrometer
Beskrivelse
Konstrueret af sodaglas, stålballast, syntetisk voksharpiks. Brannan™ Soda Glas Specific Gravity Hydrometer sammenligner den relative densitet af en given væske med den for vand ved 15,6 °C.
Den specifikke vægtfylde 60/60 °F-skalaen sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 60 °F (15,6 °C).
- Konstrueret af sodaglas, stålballast, syntetisk voksharpiks
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Nøjagtighed | ±0,002 g/ml |
| Inkrementer | 0.002 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 650 og i den (nu erstattede) 1960-udgave af British Standard 718 |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Til brug med (applikation) | Til overfladespænding 0,700 til 0,800 g/ml |
| Specifik gravitationsområde | 1,00 til 1,10 g/ml |
| Standardiseringstemperatur | 15,6 °C |