Få mere at vide
Brannan™ Generelle formål Specific Gravity Hydrometre Series 50
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12881458
Skift visning
Specifik gravitationsområde:
0,7 til 0,75 g/ml
0,750 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,850 g/ml
0,850 til 0,900 g/ml
0,9 til 0,95 g/ml
0,950 til 1.000 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,35 til 1,40 g/ml
1,40 til 1,45 g/ml
1,45 til 1,50 g/ml
1.000 til 1.050 g/ml
1.050 til 1.100 g/ml
1.150 til 1.200 g/ml
1.250 til 1.300 g/ml
1.300 til 1.350 g/ml
1.500 til 1.550 g/ml
1.550 til 1.600 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Specifik gravitationsområde unitSize
12881458 1.550 til 1.600 g/ml Hver
12821448 0,750 til 0,800 g/ml Hver
12831448 0,800 til 0,850 g/ml Hver
12841448 0,850 til 0,900 g/ml Hver
12861448 0,950 til 1.000 g/ml Hver
12881448 1.050 til 1.100 g/ml Hver
12801458 1.150 til 1.200 g/ml Hver
12871448 1.000 til 1.050 g/ml Hver
12821458 1.250 til 1.300 g/ml Hver
12831458 1.300 til 1.350 g/ml Hver
12871458 1.500 til 1.550 g/ml Hver
12841458 1,35 til 1,40 g/ml Hver
12861458 1,45 til 1,50 g/ml Hver
12811448 0,7 til 0,75 g/ml Hver
12851448 0,9 til 0,95 g/ml Hver
12891448 1,10 til 1,15 g/ml Hver
12811458 1,20 til 1,25 g/ml Hver
12851458 1,40 til 1,45 g/ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 12881458 Leverandør Brannan™ Supplier No. 10/918/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 DKK
    94.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.50 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
  • Skudladt
  • Længde 190 mm
  • Målestoksinddelinger 0,002
  • Nøjagtighed± 0,002 vægtfylde
Spezifikation
Mængde 1 stk.
Type Specific Gravity Hydrometer
Nøjagtighed 0.002 g/mL
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 650, 916
Længde (metrisk) 190 mm
Til brug med (applikation) Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands
Specifik gravitationsområde 1.550 til 1.600 g/ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.