Få mere at vide
Brannan™ Generelle formål Specific Gravity Hydrometre Series 50
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12871448
Skift visning
Specifik gravitationsområde:
0,7 til 0,75 g/ml
0,750 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,850 g/ml
0,850 til 0,900 g/ml
0,9 til 0,95 g/ml
0,950 til 1.000 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,35 til 1,40 g/ml
1,40 til 1,45 g/ml
1,45 til 1,50 g/ml
1.000 til 1.050 g/ml
1.050 til 1.100 g/ml
1.150 til 1.200 g/ml
1.250 til 1.300 g/ml
1.300 til 1.350 g/ml
1.500 til 1.550 g/ml
1.550 til 1.600 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Specifik gravitationsområde unitSize
12871448 1.000 til 1.050 g/ml Hver
12881458 1.550 til 1.600 g/ml Hver
12821448 0,750 til 0,800 g/ml Hver
12831448 0,800 til 0,850 g/ml Hver
12841448 0,850 til 0,900 g/ml Hver
12861448 0,950 til 1.000 g/ml Hver
12881448 1.050 til 1.100 g/ml Hver
12801458 1.150 til 1.200 g/ml Hver
12821458 1.250 til 1.300 g/ml Hver
12831458 1.300 til 1.350 g/ml Hver
12871458 1.500 til 1.550 g/ml Hver
12841458 1,35 til 1,40 g/ml Hver
12861458 1,45 til 1,50 g/ml Hver
12811448 0,7 til 0,75 g/ml Hver
12851448 0,9 til 0,95 g/ml Hver
12891448 1,10 til 1,15 g/ml Hver
12811458 1,20 til 1,25 g/ml Hver
12851458 1,40 til 1,45 g/ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 12871448 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 10/907/0
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
  • Skudladt
  • Længde 190 mm
  • Målestoksinddelinger 0,002
  • Nøjagtighed± 0,002 vægtfylde
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Specific Gravity Hydrometer
Nøjagtighed 0.002 g/mL
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 650, 916
Længde (metrisk) 190 mm
Til brug med (applikation) Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands
Specifik gravitationsområde 1.000 til 1.050 g/ml