Få mere at vide
Brannan™ Generelle formål Specific Gravity Hydrometre Series 50
Artikelnummer. 12841448
Skift visning
Specifik gravitationsområde:
0,7 til 0,75 g/ml
0,750 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,850 g/ml
0,850 til 0,900 g/ml
0,9 til 0,95 g/ml
0,950 til 1.000 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,35 til 1,40 g/ml
1,40 til 1,45 g/ml
1,45 til 1,50 g/ml
1.000 til 1.050 g/ml
1.050 til 1.100 g/ml
1.150 til 1.200 g/ml
1.250 til 1.300 g/ml
1.300 til 1.350 g/ml
1.500 til 1.550 g/ml
1.550 til 1.600 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Specifik gravitationsområde Pakningsstørrelse
12841448 0,850 til 0,900 g/ml Hver
12881458 1.550 til 1.600 g/ml Hver
12821448 0,750 til 0,800 g/ml Hver
32178836 0,750 til 0,800 g/ml -
12831448 0,800 til 0,850 g/ml Hver
12861448 0,950 til 1.000 g/ml Hver
32178829 0,950 til 1.000 g/ml -
12881448 1.050 til 1.100 g/ml Hver
12801458 1.150 til 1.200 g/ml Hver
12871448 1.000 til 1.050 g/ml Hver
12821458 1.250 til 1.300 g/ml Hver
12831458 1.300 til 1.350 g/ml Hver
12871458 1.500 til 1.550 g/ml Hver
12841458 1,35 til 1,40 g/ml Hver
12861458 1,45 til 1,50 g/ml Hver
12811448 0,7 til 0,75 g/ml Hver
12851448 0,9 til 0,95 g/ml Hver
12891448 1,10 til 1,15 g/ml Hver
12811458 1,20 til 1,25 g/ml Hver
12851458 1,40 til 1,45 g/ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 12841448 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 10/904/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.85 DKK
    82.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.30 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
  • Skudladt
  • Længde 190 mm
  • Målestoksinddelinger 0,002
  • Nøjagtighed± 0,002 vægtfylde
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Specific Gravity Hydrometer
Nøjagtighed 0.002 g/mL
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 650, 916
Længde (metrisk) 190 mm
Til brug med (applikation) Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands
Specifik gravitationsområde 0,850 til 0,900 g/ml