Få mere at vide
Brannan™ Generelle formål Specific Gravity Hydrometre Series 50
Specifik gravitationsområde:
0,7 til 0,75 g/ml
0,750 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,850 g/ml
0,850 til 0,900 g/ml
0,9 til 0,95 g/ml
0,950 til 1.000 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,35 til 1,40 g/ml
1,40 til 1,45 g/ml
1,45 til 1,50 g/ml
1.000 til 1.050 g/ml
1.050 til 1.100 g/ml
1.150 til 1.200 g/ml
1.250 til 1.300 g/ml
1.300 til 1.350 g/ml
1.500 til 1.550 g/ml
1.550 til 1.600 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Skudladt
- Længde 190 mm
- Målestoksinddelinger 0,002
- Nøjagtighed± 0,002 vægtfylde
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.002 g/mL |
| Inkrementer | 0.002 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 650, 916 |
| Længde (metrisk) | 190 mm |
| Ballast type | Stålhagl |
| Til brug med (applikation) | Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands |
| Specifik gravitationsområde | 1.250 til 1.300 g/ml |