Få mere at vide
Brannan™ Generelle formål Specific Gravity Hydrometre Series 50
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12801458
Specifik gravitationsområde:
0,7 til 0,75 g/ml
0,750 til 0,800 g/ml
0,800 til 0,850 g/ml
0,850 til 0,900 g/ml
0,9 til 0,95 g/ml
0,950 til 1.000 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,35 til 1,40 g/ml
1,40 til 1,45 g/ml
1,45 til 1,50 g/ml
1.000 til 1.050 g/ml
1.050 til 1.100 g/ml
1.150 til 1.200 g/ml
1.250 til 1.300 g/ml
1.300 til 1.350 g/ml
1.500 til 1.550 g/ml
1.550 til 1.600 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12801458
Brand: Brannan™ 10/910/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
  • Skudladt
  • Længde 190 mm
  • Målestoksinddelinger 0,002
  • Nøjagtighed± 0,002 vægtfylde
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Specific Gravity Hydrometer
Nøjagtighed 0.002 g/mL
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 650, 916
Længde (metrisk) 190 mm
Ballast type Stålhagl
Til brug med (applikation) Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands
Specifik gravitationsområde 1.150 til 1.200 g/ml