Få mere at vide
Brannan™ Sodaglas Range Finder Hydrometer
Beskrivelse
Velegnet til mindre nøjagtige aflæsninger og bruges ofte til at hjælpe med at vælge det passende hydrometer til efterfølgende nøjagtige bestemmelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,02 g/ml |
| Inkrementer | 0.01 g/mL |
| Længde (metrisk) | 320 mm |
| Specifik gravitationsområde | 0,70 til 2,00 g/ml |
| Standardiseringstemperatur | 15,6 °C |