Få mere at vide
Jaytec Glass™ Sodaglas mælke- og flødepipetter
Artikelnummer. 12363448
Volumen (metrisk):
0.5, 1 mL
1 mL
10 mL
10.94 mL
5 mL
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
Type:
Amyl alkohol pipette
Et-marks Blowout Pipette
Mælkepipette
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12363448
Brand: Jaytec Glass™ MP.688
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sodaglas mælke- og flødepipetter er til brug med tykke væsker.
  • Udblæsningspipetter med brede dyser til tykke væsker
  • Den sidste dråbe i strålen skal blæses ud, medmindre det er vist
  • MP.688 (BS.696) skal IKKE blæses ud
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Levering af en præcis volumen i mælk/fløde test. Ikke at blive blæst ud.
Gradueringer 1
Tolerance ±0,03 ml
Farve Klar
Volumen (metrisk) 10.94 mL
Længde (metrisk) 335 mm
Type Mælkepipette
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Butyrometer