Få mere at vide
Jaytec Glass™ Sodaglas mælke- og flødepipetter
Volumen (metrisk):
0.5, 1 mL
1 mL
10 mL
10.94 mL
5 mL
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
Type:
Amyl alkohol pipette
Et-marks Blowout Pipette
Mælkepipette
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udblæsningspipetter med brede dyser til tykke væsker
- Den sidste dråbe i strålen skal blæses ud, medmindre det er vist
- MP.688 (BS.696) skal IKKE blæses ud
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Levering af en præcis volumen i mælk/fløde test |
| Gradueringer | 1 |
| Tolerance | ±0,08 ml |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 355 mm |
| Type | Et-marks Blowout Pipette |
| Engangs | Genanvendelig |
| Vis mere |