Få mere at vide
Jaytec Glass™ Sodaglas mælke- og flødepipetter
Artikelnummer. 12303448
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.5, 1 mL
1 mL
10 mL
10.94 mL
5 mL
Tolerance:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
Type:
Amyl alkohol pipette
Et-marks Blowout Pipette
Mælkepipette
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tolerance Type unitSize
12303448 0.5, 1 mL ±0,02 ml Et-marks Blowout Pipette Hver
12373448 1 mL ±0,05 ml Amyl alkohol pipette Hver
12323448 5 mL ±0,08 ml Et-marks Blowout Pipette Hver
12333448 10 mL ±0,15 ml Et-marks Blowout Pipette Hver
12363448 10.94 mL ±0,03 ml Mælkepipette Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12303448 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. MP.681
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sodaglas mælke- og flødepipetter er til brug med tykke væsker.
  • Udblæsningspipetter med brede dyser til tykke væsker
  • Den sidste dråbe i strålen skal blæses ud, medmindre det er vist
  • MP.688 (BS.696) skal IKKE blæses ud
Tekniske data
Materiale Sodavand Lime glas
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Levering af en præcis volumen i mejeritest
Gradueringer 2
Tolerance ±0,02 ml
Farve Klar
Volumen (metrisk) 0.5, 1 mL
Længde (metrisk) 355 mm
Type Et-marks Blowout Pipette
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Butyrometer