Få mere at vide
Jaytec Glass™ Sodaglas smeltepunktsrør
Artikelnummer. p-8010710
Længde (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
1,30 til 1,40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12316297
Brand: Jaytec Glass™ CAPMPO100
Opvarm prøver i sodaglas smeltepunktsrør for at bestemme deres smeltepunkt. Disse rør er lavet af industristandard sodakalkglas.
  • Designet til at være kompatibel med alle større smeltepunktsapparater
  • Fås i 75 mm eller 100 mm længder
Tekniske data
Produkttype Smeltepunktsinstrument
Diameter (metrisk) 1,30 til 1,40 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Model- Åbn begge ender
Emballagemængde 1000 Pk.