Få mere at vide
Jaytec Glass™ Sodaglas smeltepunktsrør
Artikelnummer. 30308646
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
Diameter (metrisk):
1,30 til 1,40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
30308646 100 mm 1,30 til 1,40 mm -
12316297 100 mm 1,30 til 1,40 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30308646 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. CAPMPO100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 DKK
    1058.53 DKK / Pakke med 5000
    Spare 131.47 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Opvarm prøver i sodaglas smeltepunktsrør for at bestemme deres smeltepunkt. Disse rør er lavet af industristandard sodakalkglas.
  • Designet til at være kompatibel med alle større smeltepunktsapparater
  • Fås i 75 mm eller 100 mm længder
Tekniske data
Produkttype Smeltepunktsinstrument
Diameter (metrisk) 1,30 til 1,40 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Sodavand Lime glas
Model- Åbn begge ender
Emballagemængde 1000 Pk.