Få mere at vide
Brannan™ Specifik vægt hydrometre M50-serien
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12851468
Specifik gravitationsområde:
1,00 til 1,05 g/ml
1,05 til 1,10 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,15 til 1,20 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,25 til 1,30 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12851468
Brand: Brannan™ 10/928/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M50 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • 270 mm i længden
  • Nøjagtighed på 0,001 vægtfylde
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Specific Gravity Hydrometer
Nøjagtighed 0.001 g/mL
Inkrementer 0.001 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 650, 916
Længde (metrisk) 270 mm
Ballast type Stålhagl
Baume Range 1,2 til 1,25 g/ml
Til brug med (applikation) Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands
Specifik gravitationsområde 1,20 til 1,25 g/ml