Få mere at vide
Brannan™ Specifik vægt hydrometre M50-serien
Specifik gravitationsområde:
1,00 til 1,05 g/ml
1,05 til 1,10 g/ml
1,10 til 1,15 g/ml
1,15 til 1,20 g/ml
1,20 til 1,25 g/ml
1,25 til 1,30 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M50 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
- Inkluderer beskyttende plastikrør
- 270 mm i længden
- Nøjagtighed på 0,001 vægtfylde
- Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.001 g/mL |
| Inkrementer | 0.001 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 650, 916 |
| Længde (metrisk) | 270 mm |
| Ballast type | Stålhagl |
| Til brug med (applikation) | Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands |
| Specifik gravitationsområde | 1,05 til 1,10 g/ml |