Få mere at vide
Brannan™ Specifik vægt hydrometre M100-serien
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12891438
Specifik gravitationsområde:
0,70 til 0,80 g/ml
0,80 til 0,90 g/ml
0,90 til 1,00 g/ml
1,10 til 1,20 g/ml
1,20 til 1,30 g/ml
1,30 til 1,40 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12891438
Brand: Brannan™ 10/946/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • 250 mm i længden
  • Målestoksinddeling 0,002
  • Nøjagtighed på 0,002 vægtfylde
  • Fås justeret til enten lav eller medium overfladespænding
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Specific Gravity Hydrometer
Nøjagtighed 0.002 g/mL
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 650, 916
Længde (metrisk) 250 mm
Ballast type Stålhagl
Til brug med (applikation) Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands
Specifik gravitationsområde 1,20 til 1,30 g/ml