Få mere at vide
Brannan™ Specifik vægt hydrometre M100-serien
Specifik gravitationsområde:
0,70 til 0,80 g/ml
0,80 til 0,90 g/ml
0,90 til 1,00 g/ml
1,10 til 1,20 g/ml
1,20 til 1,30 g/ml
1,30 til 1,40 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
- Inkluderer beskyttende plastikrør
- 250 mm i længden
- Målestoksinddeling 0,002
- Nøjagtighed på 0,002 vægtfylde
- Fås justeret til enten lav eller medium overfladespænding
- Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.002 g/mL |
| Inkrementer | 0.002 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 650, 916 |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Ballast type | Stålhagl |
| Baume Range | 1,1 til 1,2 g/ml |
| Til brug med (applikation) | Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands |
| Specifik gravitationsområde | 1,10 til 1,20 g/ml |