Få mere at vide
Brannan™ Specifik vægt hydrometre M100-serien
GREENER_CHOICE
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Brand:  Brannan™ 10/943/0
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12861438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    114.11 DKK / Hver
    Spare 13.89 DKK
    10% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-12-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • 250 mm i længden
  • Målestoksinddeling 0,002
  • Nøjagtighed på 0,002 vægtfylde
  • Fås justeret til enten lav eller medium overfladespænding
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
Tekniske data
1 stk.
0.002 g/mL
ISO 650, 916
Stålhagl
0,90 til 1,00 g/ml
Specific Gravity Hydrometer
0.002 g/mL
250 mm
Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brannan™ Specifik vægt hydrometre M100-serien > Vægtfyldeinterval: 0,90 til 1,00 g/ml