Få mere at vide
Brannan™ Specifik vægt hydrometre M100-serien
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Brand: Brannan™
114.11 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
- Inkluderer beskyttende plastikrør
- 250 mm i længden
- Målestoksinddeling 0,002
- Nøjagtighed på 0,002 vægtfylde
- Fås justeret til enten lav eller medium overfladespænding
- Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
1 stk. | |
0.002 g/mL | |
ISO 650, 916 | |
Stålhagl | |
1,30 til 1,40 g/ml |
Specific Gravity Hydrometer | |
0.002 g/mL | |
250 mm | |
Relativ massefylde af en given væske i forhold til vands |