Få mere at vide
Sodaglas Kapillærrør
Artikelnummer. p-8008563
Længde (metrisk) rør:
100 mm
Produkttype:
Kapillærrør, begge ender forseglet
Kapillærrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12807685
Brand: S Murray SAMCO G119/02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse rør til smeltepunktsbestemmelser. Sodaglaskapillærrør giver fremragende prøveopbevaring under centrifugering og fyldes hurtigt uden at påvirke prøvens integritet.
  • Sodaglas kapillarrør
  • Udvendig diameter 1,8/2,0 mm
  • Vægtykkelse 0,28/0,32 mm
  • Pakket i rørformede kartoner á 100 stk
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Længde (metrisk) rør 100 mm