Få mere at vide
Sodaglas Kapillærrør
Artikelnummer. 12897675
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
100 mm
Produkttype:
Kapillærrør, begge ender forseglet
Kapillærrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør Produkttype Pakningsstørrelse
12897675 100 mm Kapillærrør, begge ender forseglet -
12807685 100 mm Kapillærrør Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12897675 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. G119/32
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Brug disse rør til smeltepunktsbestemmelser. Sodaglaskapillærrør giver fremragende prøveopbevaring under centrifugering og fyldes hurtigt uden at påvirke prøvens integritet.
  • Sodaglas kapillarrør
  • Udvendig diameter 1,8/2,0 mm
  • Vægtykkelse 0,28/0,32 mm
  • Pakket i rørformede kartoner á 100 stk
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør, begge ender forseglet
Længde (metrisk) rør 100 mm