Få mere at vide
Sodaglas Kapillærrør
Artikelnummer. 12807685
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
100 mm
Produkttype:
Kapillærrør, begge ender forseglet
Kapillærrør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør Produkttype Pakningsstørrelse
12807685 100 mm Kapillærrør Pakke med 100
12897675 100 mm Kapillærrør, begge ender forseglet -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12807685 Leverandør S Murray SAMCO Leverandørnr. G119/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.50 DKK
    33.54 DKK / Pakke med 100
    Spare 10.96 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Brug disse rør til smeltepunktsbestemmelser. Sodaglaskapillærrør giver fremragende prøveopbevaring under centrifugering og fyldes hurtigt uden at påvirke prøvens integritet.
  • Sodaglas kapillarrør
  • Udvendig diameter 1,8/2,0 mm
  • Vægtykkelse 0,28/0,32 mm
  • Pakket i rørformede kartoner á 100 stk
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Længde (metrisk) rør 100 mm