Få mere at vide
Brannan™ Specific Gravity Hydrometre 200-serien
Artikelnummer. 12881428
Skift visning
Specifik gravitationsområde:
0,800 til 1,000 g/ml
1,00 til 1,20 g/ml
1.200 til 1.400 g/ml
1.400 til 1.600 g/ml
1.600 til 1.800 g/ml
1.800 til 2.000 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Specifik gravitationsområde Pakningsstørrelse
12881428 1,00 til 1,20 g/ml Hver
12871428 0,800 til 1,000 g/ml Hver
12606255 1.200 til 1.400 g/ml Hver
12801438 1.400 til 1.600 g/ml Hver
12811438 1.600 til 1.800 g/ml Hver
12821438 1.800 til 2.000 g/ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12881428 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 10/502/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.35 DKK
    82.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.20 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • 250 mm i længden
  • Målestoksinddeling 0,002
  • Nøjagtighed af± 0,002 vægtfylde
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • Fås justeret til enten lav eller medium overfladespænding
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Type Specific Gravity Hydrometer
Nøjagtighed ±0,002 g/ml
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 650 og i den (nu erstattede) 1960-udgave af British Standard 718
Længde (metrisk) 250 mm
Baume Range 1 til 1,2 g/ml
Til brug med (applikation) Lav overfladespænding
Specifik gravitationsområde 1,00 til 1,20 g/ml
Standardiseringstemperatur 15,6 °C