Få mere at vide
Brannan™ Specific Gravity Hydrometre 200-serien
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12821438
Specifik gravitationsområde:
0,800 til 1,000 g/ml
1,00 til 1,20 g/ml
1.200 til 1.400 g/ml
1.400 til 1.600 g/ml
1.600 til 1.800 g/ml
1.800 til 2.000 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12821438
Brand: Brannan™ 10/506/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skudbelastede specifik vægt hydrometre til en række forskellige overfladespændingsområder.
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
  • 250 mm i længden
  • Målestoksinddeling 0,002
  • Nøjagtighed af± 0,002 vægtfylde
  • Inkluderer beskyttende plastikrør
  • Fås justeret til enten lav eller medium overfladespænding
  • Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Specific Gravity Hydrometer
Nøjagtighed 0.004 g/mL
Inkrementer 0.002 g/mL
Certificeringer/compliance ISO 650, 916
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale Glas
Ballast type Stålhagl
Baume Range 1,8 til 2 g/ml
Til brug med (applikation) Middel overfladespænding
Specifik gravitationsområde 1.800 til 2.000 g/ml
Standardiseringstemperatur 15,6 °C