Få mere at vide
Brannan™ Specific Gravity Hydrometre 200-serien
Specifik gravitationsområde:
0,800 til 1,000 g/ml
1,00 til 1,20 g/ml
1.200 til 1.400 g/ml
1.400 til 1.600 g/ml
1.600 til 1.800 g/ml
1.800 til 2.000 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sammenligner den relative massefylde af en given væske med den for vand ved 15,6 °C (60 °F). Brannan™ 200 Series Specific Gravity Hydrometre er fremstillet af sodaglas, stålballast og syntetisk voksharpiks.
- 250 mm i længden
- Målestoksinddeling 0,002
- Nøjagtighed af± 0,002 vægtfylde
- Inkluderer beskyttende plastikrør
- Fås justeret til enten lav eller medium overfladespænding
- Tilgængelig til adskillige vægtfyldeområder
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Specific Gravity Hydrometer |
| Nøjagtighed | 0.004 g/mL |
| Inkrementer | 0.002 g/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 650, 916 |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Materiale | Glas |
| Ballast type | Stålhagl |
| Baume Range | 1,6 til 1,8 g/ml |
| Til brug med (applikation) | Middel overfladespænding |
| Vis mere |