Få mere at vide
DWK Life Sciences™ Fatninger til soda-lime glas spirituslamper
Artikelnummer. 11756978 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11756978 Aluminium Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11756978 Leverandør DWK Life Sciences™ Leverandørnr. 294030008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 DKK
    514.93 DKK / Pakke med 50
    Spare 90.07 DKK
    14% Slukket
På lager
Spirituslampen er et alternativ til den gasdrevne Bunsen-brænder og er også velegnet til opvarmning af kogeglas og de materialer, de indeholder.
For at stoffer skal reagere med hinanden, kræves der ofte en lav varmetilførsel. Spiritusbrænderen bruges klassisk og i områder, hvor direkte gasudsugning ikke er mulig. Det er et alternativ til den velkendte bunsenbrænder.
  • Uden at fylde tubulatur
  • Jordhætten sikrer en tæt forsegling og hurtig kvælning af flammen
Tekniske data
Materiale Aluminium
Oversigt Fatninger til spritlamper (af aluminium)
Til brug med (applikation) Opvarmning; Brug med Spritus
nr. pr. pakke 50/Pk.