Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Stikkontakter
Standard konusled nr:
NS 34/35
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12249 form E og udover DIN-standard
- Koniske jordstik
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Standard konusled nr | NS 55/44 |
| Materiale | Duran Glas |