Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Stikkontakter
Artikelnummer. 10395161
Skift visning
Standard konusled nr:
NS 34/35
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled nr unitSize
10395161 NS 55/44 -
10010321 NS 71/51 -
10067720 NS 34/35 Pakke med 10
10224431 NS 50/42 -
10333141 NS 85/55 -
10538851 NS 5/13 Pakke med 10
10683422 NS 40/38 Pakke med 10
10742522 NS 7/16 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10395161 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 01100155
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN 12249 form E og udover DIN-standard
  • Koniske jordstik
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Standard konusled nr NS 55/44
Materiale Duran Glas