Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Socket Members, Inch Range
Artikelnummer. 10244431
Standard konusled nr:
S 13/2
S 40
S 41
S 65
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10244431
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01204125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Acc. til DIN 12264 og udover standard
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Standard konusled nr S 41
Materiale Duran Glas