Få mere at vide
Soblidotin, MedChemExpress
Beskrivelse
Soblidotin (Auristatin PE) is a novel synthetic Dolastatin 10 derivative and inhibitor of tubulin polymerization.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Soblidotin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 149606-27-9 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C39H67N5O6 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Auristatin PE TZT-1027 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (142.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |