Få mere at vide
Abnova™ SNX5 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16138592
Mængde:
10 μg
25 μg
Artikelnummer. 16138592
Brand: Abnova™ H00027131P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH02724
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 27131
Molekylvægt (g/mol) 39.6
Navn SNX5 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAAVPELLQQQEEDRSKVRSSQPQTPGRAALRAPGSLHSFPCASIGRGCSPPSPAREAPVRPGRPLSLVFTEGCPGESLWMSRILLGQNQRRGTLAPAQAPVPSGLGEMISGDPGMFFLKLSSASW
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ10931
Fælles navn SNX5
Gen symbol SNX5
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution