Få mere at vide
Abnova™ SNX25 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16135533
Mængde:
10 μg
25 μg
Artikelnummer. 16135533
Brand: Abnova™ H00083891P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH29868
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 83891
Molekylvægt (g/mol) 78.8
Navn SNX25 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MYMERMDKRALISFWESVEHLKNANKNEIPQLVGEIYQNFFVESKEISVEKSLYKEIQQCLVGNKGIEVFYKIQEDVYETLKDRYYPSFIVSDLYEKLLIKEEEKHASQMISNKDEMGPRDEAGEEAVDDGTNQINEQASFAVNKLRELNEKLEYKRQALNSIQNAPKPDKKIVSKLKDEIILIEKERTDLQLHMARTDWWCENLGMWKASITSGEVTEENGEQLPCYFVMVSLQEVGGVETKNWTVPRRLSEFQNLHRKLSECVPSLKKVQLPSLSKLPFKSIDQKFMEKSKNQLNKFLQEETEEDSDLSDYGDDVDGRKDALAEPCFMLIGEIFELRGMFKWVRRTLIALVQVTFGRTINKQIRDTVSWIFSEQMLVYYINIFRDAFWPNGKLAPPTTIRSKEQSQETKQRAQQKLLENIPDMLQSLVGQQNARHGIIKIFNALQETRANKHLLYALMELLLIELCPELRVHLDQLKAGQV
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ23161/MSTP043/SBBI31
Fælles navn SNX25
Gen symbol SNX25
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution