missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Abnova™ SNX25 Recombinant Protein

Artikelnummer. 16145533
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16145533

Brand: Abnova™ H00083891P01.25ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Tekniske data

Adgangsnummer AAH29868
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 83891
Molekylvægt (g/mol) 78.8
Navn SNX25 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 25 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MYMERMDKRALISFWESVEHLKNANKNEIPQLVGEIYQNFFVESKEISVEKSLYKEIQQCLVGNKGIEVFYKIQEDVYETLKDRYYPSFIVSDLYEKLLIKEEEKHASQMISNKDEMGPRDEAGEEAVDDGTNQINEQASFAVNKLRELNEKLEYKRQALNSIQNAPKPDKKIVSKLKDEIILIEKERTDLQLHMARTDWWCENLGMWKASITSGEVTEENGEQLPCYFVMVSLQEVGGVETKNWTVPRRLSEFQNLHRKLSECVPSLKKVQLPSLSKLPFKSIDQKFMEKSKNQLNKFLQEETEEDSDLSDYGDDVDGRKDALAEPCFMLIGEIFELRGMFKWVRRTLIALVQVTFGRTINKQIRDTVSWIFSEQMLVYYINIFRDAFWPNGKLAPPTTIRSKEQSQETKQRAQQKLLENIPDMLQSLVGQQNARHGIIKIFNALQETRANKHLLYALMELLLIELCPELRVHLDQLKAGQV
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias FLJ23161/MSTP043/SBBI31
Fælles navn SNX25
Gen symbol SNX25
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt