Få mere at vide
SNS-314 mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16467657
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16467657 5 mg
16434908 10 mg
16431157 50 mg
16435686 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16467657 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12003
MedChemExpress SNS-314 mesylate is a potent and selective aurora kinase inhibitor with IC50s of 9, 31, and 6 nM for aurora A, B and C, respectively.
SNS-314 mesylate is a potent and selective aurora kinase inhibitor with IC50s of 9, 31, and 6 nM for aurora A, B and C, respectively.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale SNS-314 mesylate
CAS 1146618-41-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H19ClN6O4S3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (284.61 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=CC(Cl)=C1)NC2=NC=C(S2)CCNC3=C4C(C=CS4)=NC=N3.OS(C)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 527.04
Formel vægt 527.04
Procent renhed 99.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.