Få mere at vide
Buerkle™ SnowPack™ Tøris maskine
Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B):
50 x 30 mm Tablet
80 x 60 mm Tablet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideelt kølemedie til prøvetransport
- Ydeevne afhænger af rumtemperatur og tryk
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 50 x 30 mm Tablet |
| Til brug med (applikation) | Ideelt kølemedie til prøvetransport, brugt på hospitaler, universiteter, skoler, institutter, laboratorier, i den kemiske industri og i materialetestfaciliteter |
| Til brug med (udstyr) | CO 2 flaske med standpipe |
| Vægt (metrisk) | 50 g |
| Produkttype | Snowpack tørismaskine |