Få mere at vide
Buerkle™ SnowPack™ Tøris maskine
Artikelnummer. 10543451 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 x 30 mm Tablet
80 x 60 mm Tablet
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10543451 50 x 30 mm Tablet Hver
10221865 80 x 60 mm Tablet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543451 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 98050030
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ SnowPack™ Dry Ice Machine giver dig mulighed for at få °en -79 C tøris tablet, uden kompliceret teknologi og uden elektricitet.
  • Ideelt kølemedie til prøvetransport
  • Ydeevne afhænger af rumtemperatur og tryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 50 x 30 mm Tablet
Til brug med (applikation) Ideelt kølemedie til prøvetransport, brugt på hospitaler, universiteter, skoler, institutter, laboratorier, i den kemiske industri og i materialetestfaciliteter
Til brug med (udstyr) CO 2 flaske med standpipe
Vægt (metrisk) 50 g
Produkttype Snowpack tørismaskine