Beskrivelse
- Ideelt kølemedie til prøvetransport
- Ydeevne afhænger af rumtemperatur og tryk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mm |
| Dimensioner (L x B) | 80 x 60 mm Tablet |
| Til brug med (applikation) | Ideelt kølemedie til prøvetransport, brugt på hospitaler, universiteter, skoler, institutter, laboratorier, i den kemiske industri og i materialetestfaciliteter |
| Til brug med (udstyr) | CO 2 flaske med standpipe |
| Vægt (metrisk) | 250 g |
| Materiale | Polycarbonate |
| Produkttype | Snowpack tørismaskine |
| Type | Dry Ice Machine |