Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Snooded polypropylen hætter, 40 g/m 2 Vægt
Artikelnummer. 17750139 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Inkluderer:
Kasketter og dispenserboks
Kasketter og polyposer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Inkluderer
17750139 Hvid Kasketter og polyposer
17740139 Blå Kasketter og dispenserboks
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17750139 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 70.401S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.69 DKK
    131.64 DKK / Pakke med 100
    Spare 27.05 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Disse forsynede kasketter giver ekstra beskyttelse til arbejdere med langt hår i industrielle miljøer.
  • Beskytter fuldt ud og indeholder langt hår
  • Formidler professionelt image
  • Mulighed for at bruge farvekode til sporing
  • 40 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Design Type Snoet kasket
Sterilitet Ikke steril
Mængde 100 Pk.
Længde (metrisk) 28 cm (hætte), 23 cm (fiskenet), 7 cm (visir)
Inkluderer Kasketter og polyposer
Til brug med (applikation) Industriel, Laboratorie